3-[(3-Cholamidopropyl)diméthylammonio]-1-propane sulfate (CHAPS)
Fournisseur: G Bioscienes
DG051
DG051EA 1430 EUR InStock
DG051
3-[(3-Cholamidopropyl)diméthylammonio]-1-propane sulfate (CHAPS)
3-[(3-Cholamidopropyl)diméthylammonio]-1-propane sulfate (CHAPS)
Formule: C₃₂H₅₈N₂O₇S
Point de fusion: 116 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00081083
Numéro CAS: 75621-03-3
Merck Index: 13,02052
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité