ASB-14 99
Fournisseur: G Bioscienes
Synonyms: Amidosulphobetaine-14
DG061
DG061EA 1120 EUR InStock
DG061
ASB-14 99
ASB-14
Zwitterionic detergent, Aminosulfobetaine with C14 alkyl tail is useful for solubilizing proteins for 2D analysis. Optimal solubility achieved in urea-thiourea mixtures and not in urea alone.
Reported to show better protein solubilization properties than CHAPS. ASB-14 has been shown to solubilise membrane proteins previously undetected.
Formule: C₂₂H₄₆N₂O₄S
MW: 434.68 g/mol
Numéro CAS: 216667-08-2
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité