Sodium désoxycholate
Fournisseur: G Bioscienes
Attention
DG090
DG090EA 300 EUR InStock
DG090
Sodium désoxycholate
Sodium désoxycholate
Formule: C₂₄H₃₉NaO₄
Point de fusion: 357…365 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064139
Numéro CAS: 302-95-4
EINECS: 206-132-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité