Cetrimonium bromure
Fournisseur: G Bioscienes
Danger
DG094
DG094EA 108 EUR InStock
DG094
Cetrimonium bromure
Cetrimonium bromure
Formule: CH₃(CH₂)₁₅N(Br)(CH₃)₃
Point de fusion: 237…243 °C
Point d'éclair: 244 °C (closed cup)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011772
Numéro CAS: 57-09-0
EINECS: 200-311-3
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,02034
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité