3-[(3-Cholamidopropyl)diméthylammonio]-1-propane sulfate (CHAPS) 5% en solution aqueuse
Fournisseur: G Bioscienes
DG097
DG097EA 310 EUR InStock
DG097
3-[(3-Cholamidopropyl)diméthylammonio]-1-propane sulfate (CHAPS) 5% en solution aqueuse
3-[(3-Cholamidopropyl)diméthylammonio]-1-propane sulfate (CHAPS)
Formule: C₃₂H₅₈N₂O₇S
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00081083
Numéro CAS: 75621-03-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité