Detergents, proteomic grade
Fournisseur: G-Biosciences
DG521
DG521EA 420 EUR InStock
DG521
Detergents, proteomic grade
Produits nettoyants Détergents et Nettoyants de Surfaces
This variety pack contains non ionic proteomic grade detergent solutions, zwitterionic and non-detergent sulphobetaines for trial and optimisation.
Information de livraison: The pack contains one 10 ml vial of 10% aqueous solutions of Triton® X-100, Triton® X-114, Tween® 20, Tween® 80, Nonidet® P-40 Substitute, Brij® 35, Brij® 58 and 1 g of CHAPS, NDSB 201.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité