Intelsius® Pharmachill Reusable Cold Pack
Fournisseur: DGP INTELSIUS
CP023
DGINCP023EA 101 EUR InStock
DGINCP023
Intelsius® Pharmachill Reusable Cold Pack
Poches refroidissantes
Pharmachill cold packs are reusable thermal media solutions using a water-based PCM ideal for maintaining payload temeprature at between 2 to 8 ˚C and 15 to 25 ˚C.
  • Reusable
  • Durable hard plastic
  • Phase change material
Intelsius® produces a range of thermal media tailored to varied performance requirements. The Pharmachill range includes rigid, liquid-filled coolant bottles designed for use with temperature controlled packaging solutions.
Pharmachill Cold Packs feature a non-toxic, water based PCM. They have been specifically designed to be reusable,More Product Information
New Product
Collapse All
l×p×h Poids Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
300×200×30 mm 1600 g 8 DGINCP023
New Product
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité