Intelsius® PharmaTherm Pallet Shippers
Fournisseur: DGP INTELSIUS
PHT375
DGINPHT375EA 212 EUR InStock
DGINPHT375
Intelsius® PharmaTherm Pallet Shippers
Boîtes d'expédition et de transport
The Intelsius® Pharmatherm pallet shipping systems are designed to offer optimal thermal protection for pharmaceutical products.
  • Large internal volume
  • Optimal thermal protection
  • Pallet sized shipper
These shipping systems are pre-qualified to maintain payload integrity during shipments for up to 96 hours. The range is tested against Intelsius® demanding high performance dry ice temperature and high performance 2 to 8 °C profiles.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité