Alkaline Batteries
Fournisseur: DIALSTAT OFFICE SUPPLIES
EA6752
DIALEA6752EA 81.3 EUR InStock
DIALEA6752
Alkaline Batteries
Piles
Duracell Industrial batteries are designed for industrial-strength power. These AA batteries are ideal for use in torches, safety equipment, communications devices, telemeters, medical instruments and more. They are designed for extreme usage.
  • Capable of operation in temperatures from –20 to 54 °C
  • Storage up to seven years
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité