Chloride FS
Fournisseur: DIAGNOSTIC SYSTEMS DIASYS
112009990314
DIAS112009990314EA 0 EUR InStock
DIAS112009990314
Chloride FS
Systèmes de diagnostic clinique Réactifs et Kits de diagnostic clinique
Diagnostic reagent for quantitative in vitro determination of chloride in serum or plasma by photometric test using thiocyanate.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité