Cholestérol FS 10
Fournisseur: DIAGNOSTIC SYSTEMS DIASYS
113009910917
DIAS113009910917EA 0 EUR InStock
DIAS113009910917
Cholestérol FS 10
Cholestérol
Formule: C₂₇H₄₆O
Densité: 1,0050 g/ml at 20 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00003646
Numéro CAS: 57-88-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité