Thermomètre à alarme, MM120
Fournisseur: DICKSON
MM120
DICKMM120EA 135 EUR InStock
DICKMM120
Thermomètre à alarme, MM120
Thermomètres Thermomètres numériques
Les valeurs de température sont enregistrées par les périphériques de sauvegarde de l'enregistreur de données traditionnel dans les applications de surveillance des vaccins ou des médicaments. La FDA et la CDC recommandent spécifiquement le recours aux enregistreurs de données dotés d'alarmes pour surveiller le stockage des vaccins.
  • Outil de contrôle des températures, simple et économique
  • Alarmes sonores/visuelles avec bague d'inviolabilité
  • Sonde de thermistance immergée dans une solution de billes de verre pour des lectures stabilisées
  • Suivi des températures minimales/maximales
  • Affichage facile à lire
Durée de conservation de 1 an à température ambiante.
Information de livraison: livré avec 2 piles AA, manuel, bande velcro de fixation, certificat d'étalonnage et sonde dans un flacon de glycol.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité