Alarm thermometer, MM125
Fournisseur: DICKSON
MM125
DICKMM125EA 166 EUR InStock
DICKMM125
Alarm thermometer, MM125
Thermomètres Thermomètres numériques
MM125 is a simple, cost effective temperature monitoring tool which is used as a backup to a traditional data logger in vaccine or drug monitoring application.
  • Tamper-resistant audible/visual alarms
  • Two thermistor probes submersed in glass beads for stabilized readings
  • Tracks min/max temperatures
  • Easy to read display
Information de livraison: The MM125 supplied with the temperature sensor submersed in glass beads instead of a glycol solution (glass beads and glycol are recommended by the CDC for vaccine (including VFC) storage.)
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité