Optical plate
Fournisseur: DIDALAB
POD010240
DIDAPOD010240EA 0 EUR InStock
DIDAPOD010240
Optical plate
Matériel éducatif Matériel éducatif de physique Activités d'optique
Optical glass components are manufactured with high accuracy polishing and flatness tolerance.
  • Optical polishing
  • Two sides with parallelism less than 1 µm
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité