Prisms
Fournisseur: DIDALAB
POD010615
DIDAPOD010615EA 17.5 EUR InStock
DIDAPOD010615
Prisms
Matériel éducatif Matériel éducatif de physique Activités d'optique
Prism made of standard optical glass with index near to 1,52. Equilateral dispersing prisms are used for wavelength separation applications. Intended for demonstration experiments of light dispersion.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité