Polarimètres Laurent
Fournisseur: DIDALAB
POD068570 POD068570_UK
DIDAPOD068570EA 1030 EUR InStock
DIDAPOD068570 DIDAPOD068570_UK
Polarimètres Laurent
Polarimètres
Ils sont composés d'un seul objectif monté sur une règle graduée, et d'un boîtier pour les tubes d'observation, où vous introduisez les substances à analyser.
Le polarimètre de Laurent est conçu pour mesurer le sens de polarisation à la lumière via un support optique.
Information de livraison: fourni avec deux tubes d'observation, de 100 et 200 mm.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité