CCD camera, POF 010 300
Fournisseur: DIDALAB
POF010300
DIDAPOF010300EA 306 EUR InStock
DIDAPOF010300
CCD camera, POF 010 300
Caméras
This Caliens camera enables measuring very precise distances.
  • CCD sensor, 2048 pixels
  • User-friendly software, Windows compatible
  • Power supplied via USB port (connected to a PC)
Information de livraison: Supplied with Ø 10 mm rod for use with optical benches, software and USB cable.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité