Spectrophotomtre fibre optique : - Gamme spectrale : 350 900 nm - Prcision de longueur donde : 1 nm - Rsolution : <1,5 nm - Transmission : 0% - 100% - Rsolution : 0,1% - Absorption : 0 2.5 - Rsolution : 0,01 - Disposition optique : Cz 1 * 1 Pce
Fournisseur: DIDALAB
Spectrophotomtre fibre optique : - Gamme spectrale : 350 900 nm - Prcision de longueur donde : 1 nm - Rsolution : <1,5 nm - Transmission : 0% - 100% - Rsolution : 0,1% - Absorption : 0 2.5 - Rsolution : 0,01 - Disposition optique : Cz 1 * 1 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Spectrophotomètre à fibre optique : - Gamme spectrale : 350 – 900 nm - Précision de longueur d’onde : 1 nm - Résolution : <1,5 nm - Transmission : 0% - 100% - Résolution : 0,1% - Absorption : 0 – 2.5 Å - Résolution : 0,01 Å - Disposition optique : Cz 1 * 1 Pce DIDAPOF010361 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou