Teaching camera
Fournisseur: DIDALAB
POF010810
DIDAPOF010810EA 1140 EUR InStock
DIDAPOF010810
Teaching camera
Caméras
The pedagogical model of the digital camera can be put on a Ø-10 mm rod or on a camera’s stand.
  • Pentax lenses: One with a fixed 50-mm focus, the other with a 28 to 70-mm focus
  • Focus, aperture, time exposure, field depth, magnification, sensor, sensibility and accuracy
  • Image reflection with mirror to understand the Reflex aiming
By setting the lens, the students can understand the field depth and the digital aperture principle.
Information de livraison: Supplied with specific software and a complete manual.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité