Sulphate reducing bacteria test kit
Fournisseur: DIMANCO
SRB
DIMASRBEA 0 EUR InStock
DIMASRB
Sulphate reducing bacteria test kit
Tests microbiologiques Tests sur les micro-organismes
Dipslide test for sulphate-reducing bacteria.
The dip and contact slides have many special features. The unique design gives the slide considerable flexibility for maximum accuracy.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité