L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Autoclavable bioreactor assemblies for microbial applications, BIOne
Fournisseur: DISTEK
2022-1506 2022-1508 2022-1510
DISI2022-1506EA 0 EUR InStock
DISI2022-1506 DISI2022-1508 DISI2022-1510
Autoclavable bioreactor assemblies for microbial applications, BIOne
Bioréacteurs
The BIOne autoclavable bioreactor is available in a range of sizes including; 2, 5 and 10 L working volume. All metal components are manufactured from 316L stainless steel with electropolish.
Standard microbial configuration includes glass vessel, stainless steel head plate, vessel stand, dual-Rushton impellers, baffles, cooling finger, sparger, triple-addition port, overlay gas inlet port, exhaust condenser, harvest tube, thermowell, sample down tube, sensor ports, foam probe, septum port, addition ports and port plugs.
Informations de commande: If for use with a controller other thanMore Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité