Optical DO Sensor Cable
Fournisseur: DISTEK
2700-0418
DISI2700-0418EA 0 EUR InStock
DISI2700-0418
Optical DO Sensor Cable
Pompe Pompes péristaltiques
Optical DO sensor cable that will work only with the optical DO sensors such as the Hamilton VisiFerm ECS optical DO sensor.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité