L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Autoclavable bioreactor assemblies for cell culture applications, BIOne
Fournisseur: DISTEK
2022-1505 2022-1507 2022-1509 2800-0511 2800-0512 2800-0513 2800-0525 2800-0527 2800-0530 2800-0610 2800-0627 2800-0635 2800-0922 2800-0962
DISI2022-1505EA 0 EUR InStock
DISI2022-1505 DISI2022-1507 DISI2022-1509 DISI2800-0511 DISI2800-0512 DISI2800-0513 DISI2800-0525 DISI2800-0527 DISI2800-0530 DISI2800-0610 DISI2800-0627 DISI2800-0635 DISI2800-0922 DISI2800-0962
Autoclavable bioreactor assemblies for cell culture applications, BIOne
Bioréacteurs
The BIOne autoclavable bioreactor is available in a range of sizes including; 2, 5 and 10 L working volume. All metal components are manufactured from 316L stainless steel with electropolish.
Standard cell culture configuration includes glass vessel, stainless steel headplate, vessel stand, dual-pitched blade impellers, micro sparger, triple-addition port, overlay gas inlet port, exhaust gas outlet port, harvest tube, thermowell, sample downtube, sensor ports, single addition ports, foam probe and port plugs.
Informations de commande: If for use with a controller other than the BIOne 12More Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité