L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Dual Stage Gas Regulators
Fournisseur: DISTEK
5000-2009 5000-2010 5000-2011 5000-2012
DISI5000-2009EA 0 EUR InStock
DISI5000-2009 DISI5000-2010 DISI5000-2011 DISI5000-2012
Dual Stage Gas Regulators
Régulateurs de gaz
Dual stage gas regulator with outlet connection - ¹/₄" tube fitting.
  • Delivery range - 0 to 3,44 bar
Collapse All
Désignation Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Dual stage gas regulator, for compressed air, with inlet connection CGA590 1 DISI5000-2009
Dual stage gas regulator, for carbondioxide, with inlet connection CGA320 1 DISI5000-2010
Dual stage gas regulator, for oxygen, with inlet connection CGA540 1 DISI5000-2011
Dual stage gas regulator, for helium and nitrogen with inlet connection CGA580 1 DISI5000-2012
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité