Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Étiquettes, laser Tough-Tags®

Fournisseur: DIVERSIFIED BIOTECH
TTLW-2016 TTSW-2240 TTGP-1050 MISL-1000 FLAG-1000 LTTM-1000 CLTT-1000 CLTT-2000 CLTT-3000 RNBW-3100 TTLW-KK-20 LTTI-1000 TTLW-2016-Y TTLW-2016-B TTLW-2016-G LTTI-2000 TTSH-1000 TTLW-2016-R RNBW-3000 TTSW-2240-R TTSW-2240-B RNBW-3200 MISL-1000-B MISL-1000-G MISL-1000-O MISL-1000-R MISL-1000-Y
817-2121EA 350 EUR InStock
817-2121 817-2122 DIVETTGP-1050 DIVEMISL-1000 DIVEFLAG-1000 DIVELTTM-1000 DIVECLTT-1000 DIVECLTT-2000 DIVECLTT-3000 DIVERNBW-3100 DIVETTLW-KK-20 DIVELTTI-1000 DIVETTLW-2016-Y DIVETTLW-2016-B DIVETTLW-2016-G DIVELTTI-2000 DIVETTSH-1000 DIVETTLW-2016-R DIVERNBW-3000 DIVETTSW-2240-R DIVETTSW-2240-B DIVERNBW-3200 DIVEMISL-1000-B DIVEMISL-1000-G DIVEMISL-1000-O DIVEMISL-1000-R DIVEMISL-1000-Y
Étiquettes, laser Tough-Tags®
Étiquettes
Ces étiquettes en polyester Tough-Tags® sont spécialement dotées d'un revêtement supérieur pour accepter facilement l'impression laser.

  • Autoclavable
  • Résistante jusqu'à -20 °C
  • Differante coleurs

Les étiquettes Tough-Tags® résistent aux bains d'eau bouillante, à l'autoclavage et aux températures de congélation modérées. Les tubes étiquetés avec des étiquettes Tough-Tags® glissent facilement dans et hors des rotors de centrifugeuse sans se coincer.

New Product
Commander maintenant
 

COMMANDE


Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
Collapse All
Désignation Matière Printing method Couleur Imprimeur Dimensions Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Kiss-cut Labels for 1,5 ml tubes, Tough-Tags Polyester - blanc - 33×13 mm 2.520 DIVETTLW-KK-20
Tough-Tags®, pour tubes de 1,5 - 2 ml Polyester - blanc - 38×19 mm 1.500 DIVETTGP-1050
Tough-Tags® pour tubes de 1,5 ml Polyester - bleu - 33×13 mm 2.125 DIVETTLW-2016-B
Tough-Tags® pour tubes de 1,5 ml Polyester - vert - 33×13 mm 2.125 DIVETTLW-2016-G
Tough-Tags® pour tubes de 1,5 ml Polyester - rouge - 33×13 mm 2.125 DIVETTLW-2016-R
Tough-Tags® pour tubes de 1,5 ml Polyester - jaune - 33×13 mm 2.125 DIVETTLW-2016-Y
Laser Tough-Tags sheets Polyester - blanc - 216×279 mm 25 DIVETTSH-1000
Tough-Tags® pour tubes PCR de 0,2 ml Polyester - blanc - 23×8 mm 3.850 DIVELTTM-1000
Tough-Tags printer labels for 0,5 - 2 ml tubes Polyester - blanc - 64×13 mm 1.500 DIVEFLAG-1000
Tough-Tags® pour 0,5 ml Polyester - Transparent - 27×13 mm 1.920 DIVECLTT-3000
Tough-Tags® pour tubes de 0,5 ml Polyester - assortiment - 24×13 mm 2.975 DIVERNBW-3100
Tough-Tags printer labels for 0,5 ml tubes Polyester - bleu - 33×13 mm 2.975 DIVETTSW-2240-B
Tough-Tags®, pour 0,5-0,65 ml Polyester - blanc - 33×13 mm 2.975 817-2122
Tough-Tags printer labels for 0,5 ml tubes Polyester - rouge - 33×13 mm 2.975 DIVETTSW-2240-R
Tough-Tags® pour 1,5 - 2 ml Polyester - Transparent - 38×13 mm 1.600 DIVECLTT-2000
Tough-Tags printer labels for 1,5 - 2 ml tubes Polyester - assortiment - 38×19 mm 1.500 DIVERNBW-3200
Tough-Tags®, pour 1,5-2 ml Polyester - blanc - 33×13 mm 2.125 817-2121
Tough-Tags® pour 1,5 ml Polyester - assortiment - 33×13 mm 2.125 DIVERNBW-3000
Tough-Tags® pour usage général Polyester - Transparent - 38×19 mm 1.200 DIVECLTT-1000
Tough-Tags® pour lames de microscopie Polyester - blanc - 25×25 mm 1.600 DIVELTTI-1000
Tough-Tags printer labels for microscope slides Polyester - blanc - 41×16 mm 1.600 DIVELTTI-2000
Tough-Tags printer labels for microscope slides Polyester - bleu - 22×22 mm 1 DIVEMISL-1000-B
New Product
Tough-Tags printer labels for microscope slides Polyester - vert - 22×22 mm 1 DIVEMISL-1000-G
New Product
Tough-Tags® pour lames de microscopie Polyester - blanc - 22×22 mm 2.400 DIVEMISL-1000
Tough-Tags printer labels for microscope slides Polyester - orange - 22×22 mm 1 DIVEMISL-1000-O
New Product
Tough-Tags printer labels for microscope slides Polyester - rouge - 22×22 mm 1 DIVEMISL-1000-R
New Product
Tough-Tags printer labels for microscope slides Polyester - jaune - 22×22 mm 1 DIVEMISL-1000-Y
New Product

Générer des étiquettes code à barres. Format des étiquettes code à barres.: 
Créer une page catalogue sous forme pdf

claquement

Veuillez sélectionner l'article

Entrer les détails

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité

Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.

Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialité..