Counting chamber with grid
Fournisseur: DIVERSIFIED BIOTECH
GRID-1000
DIVEGRID-1000EA 218 EUR InStock
DIVEGRID-1000
Counting chamber with grid
Lames Cellules de numération
Disposable polyester with acrylic adhesive grid stickers for micro or semi-micro objects.
  • Inert and stable under most conditions
  • Compatible with different kinds of microscopes
  • Separate coverslips can be placed over each sticker
These slide grids are either used with dry or suspended specimens, such as cells held in buffer, under cover slips.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité