Labels, wash-off
Fournisseur: DIVERSIFIED BIOTECH
WASH-2000
DIVEWASH-2000EA 817 EUR InStock
DIVEWASH-2000
Labels, wash-off
Étiquettes
These Wash-Off labels and adhesive completely dissolve in any water temperature in under 30 seconds. They readily accept laser printing for quick and easy labeling.
  • FDA-compliant for indirect food contact
  • Autoclavable, resist exposure to steam at 121 °C
  • Storage at room temperature to moderate freezer temperatures
Fits a variety of bottles, flasks, beakers and other laboratory containers.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité