Microplate stands
Fournisseur: DIVERSIFIED BIOTECH
WPST-1000 WPAJ-1000
DIVEWPST-1000EA 182 EUR InStock
DIVEWPST-1000 DIVEWPAJ-1000
Microplate stands
Well Plate Stands and Well Orienters
Convenient holder for microplates to comfortably view samples and pipette without strain. Available tilted at a 30° angle or as an adjustable version allowing the flexibility to adjust the angle of the microplate (45° max. tilt).
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité