TASKI Jontec 300 Pur-Eco Floor Cleaner J-flex®
Fournisseur: Diversey
100862310
DIVY100862310EA 27.8 EUR InStock
DIVY100862310
TASKI Jontec 300 Pur-Eco Floor Cleaner J-flex®
Produits nettoyants Détergents et Nettoyants de Surfaces
TASKI Jontec 300 Pur-Eco is a low foaming neutral cleaner for all water-resistant hard floors. Ideal in scrubber driers for coated floors.
  • pH-neutral
  • No residues on the floor and no build-up
  • Low foaming
  • Effective cleaning at very low dosage
  • Fresh fragrance
Safe to use on all water resistant floors. No grey or 'greasy' floors. Good degreasing properties at minimum dosage to save costs and minimise the impact to the environment. Fast drying time without streaks.
W×D×H: 115×220×280 mm
Net weight: 1,51 kg
Gross weight: 1,91 kg
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité