Disinfectant detergent, Suma Tab D4
Fournisseur: Diversey
100889121
DIVY100889121EA 228 EUR InStock
DIVY100889121
Disinfectant detergent, Suma Tab D4
Produits nettoyants Désinfectants
Suma Tab D4 is a fast acting chlorine tablet, which allows cleaning and disinfection of all surfaces in the food environment in a single operation.
  • Effective on a wide spectrum of microorganisms, improving the level of hygiene
  • Effective at low temperature
  • Stabilised chlorine tablet
  • Longer shelf life
  • Non-corrosive, safe on all surfaces
  • Fast-acting
These are fast acting, thus, effective at low temperatures. These are also suitable for disinfecting vegetables.
Attention: Use biocides safely. Always read the label and product information before use.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité