Disinfectant, ClearKlens Tego® 2000 SC
Fournisseur: Diversey
101100445
DIVY101100445EA 807 EUR InStock
DIVY101100445
Disinfectant, ClearKlens Tego® 2000 SC
Produits nettoyants Désinfectants
Disinfectant, Tego 2000 SC has a broad spectrum of effectiveness against gram-positive and gram-negative bacteria.It is used as a 1% solution (v/v) (content of a 50 ml bottle in 5 L of water). A 2% solution is used for atomisation applications (approx. 1 L per 100 m³). Observe exposure time of 5 min.
  • Sterilised by gamma irradiation process
  • No discolouration
  • Sterile pack
  • Odourless
  • Less toxic
This is suitable for nebulisation applications and food industries.
Certifications: EN 1276, EN 1650, EN 13697
Attention: Use biocides safely. Always read the label and product information before use.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité