TASKI® Jontec No1 F1c Heavy-Duty Floor Stripper - No Rinse
Fournisseur: Diversey
101102722
DIVY101102722EA 36.1 EUR InStock
DIVY101102722
TASKI® Jontec No1 F1c Heavy-Duty Floor Stripper - No Rinse
Produits nettoyants Détergents et Nettoyants de Surfaces
Heavy duty stripper for effective removal of floor emulsions and maintenance films from alkali resistant hard floors.
  • Highly alkaline
  • High wetting and emulsifying power
  • Fast and easy emulsion removal without rinsing
Unlike conventional strippers, its revolutionary formulation enables floors to be ready for re-coating without the need to rinse, reducing normal stripping time by up to 50%.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité