Disinfectant sprays, Des E, SoftCare™
Fournisseur: Diversey
101104048 101104029 101104084
DIVY101104048EA 167 EUR InStock
DIVY101104048 DIVY101104029 DIVY101104084
Disinfectant sprays, Des E, SoftCare™
Soin de la peau Désinfectants Mousses et liquides désinfectants
These SoftCare™ Des E disinfectant sprays, alcohol-based are effective against bacteria, virus and fungi. It is made up of 70% ethanol, which ensures instant hand hygiene.
  • Leave on product, so does not require water
  • Prevents infection
  • Frangrance free
  • Dye free
This disinfectant spray is ideal for use in healthcare and food processing areas.Liquid format suitable for spray application.
Attention: Use biocides safely. Always read the label and product information before use.
Collapse All
Désignation Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Soft Care Des E spray liquid hand disinfectant, 6×1 L 6 Bottle DIVY101104084
Soft Care Des E spray liquid hand disinfectant, 10×500 ml 10 Bottle DIVY101104029
Soft Care Des E spray liquid hand disinfectant, 20 L 1 Bottle DIVY101104048
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité