Détergent, désinfectant, Oxivir Plus
Fournisseur: Diversey
100827422 101104744
DIVY100827422EA 181 EUR InStock
DIVY100827422 DIVY101104744
Détergent, désinfectant, Oxivir Plus
Produits nettoyants Désinfectants
Nettoyant désinfectant qui élimine une large spectre de micro-organismes (bactéries, virus, moisissures, champignons, levures). Il utilise la technologie écologique du peroxyde d'hydrogène accéléré (AHP®) : lorsque vous utilisez le produit, il se décompose en eau et en oxygène.
  • Offre une sécurité pour toutes les surfaces résistant aux acides, y compris le rembourrage et les tapis
  • Idéale pour la prévention des épidémies et contre les éclaboussures sur le corps
  • Certification Woolsafe pour les meubles en textiles
Certifications: EN 14476 : Norovirus en 2 minutes. EN 1276 : E. Coli en 5 minutes. EN 1650 : en 15 minutes.
Attention: Use biocides safely. Always read the label and product information before use.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité