Désinfectants, stériles, ClearKlens IPA
Fournisseur: Diversey
100865612 7513400 7514372 7522373 101104902
141-0889EA 229 EUR InStock
141-0889 DIVY7513400 DIVY7514372 DIVY7522373 DIVY101104902
Désinfectants, stériles, ClearKlens IPA
Produits nettoyants Désinfectants
Désinfectant contenant 70% d'alcool isopropylique, 30% d'eau pour injection, à utiliser sur les surfaces de contact, les mains gantées, les instruments et les ustensiles
  • Sterile disinfectant with 70% isopropanol / 30% WFI
  • Ready to use product for the disinfection of work surfaces and process equipment in cleanrooms
  • 0,2 μm filtered, gamma irradiated/aseptically filled and double-bagged
  • ClearKlens® IPA 900 ml trigger spray is an anti-suck back, 'bag in bottle' delivery system to eliminate product contamination during use
  • ClearKlens® IPA 1 L bottle/5 L canister is used for mopping and wiping applications - the 1 L bottle can be used with the dedicated touchless dispenser for glove disinfection
  • BPR approved pack and formulation
Standards: ClearKlens® IPA has been extensively tested using EN 1276, EN 1650 and EN 13697. These have shown ClearKlens® IPA to have a broad spectrum of activity against both gram-positive/gram-negative bacteria and yeasts. Tests according to EN 14476 have shown a biocidal efficacy against enveloped viruses (modified vaccinia virus Ankara/MVA) like SARS-CoV-2. Full test data is available as part of the technical document package.
Attention: Utilisez les biocides en toute sécurité. Toujours lire l'étiquette et les informations du produit avant utilisation.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité