TASKI® Sani Calc W3b Sanitary Basic Cleaner
Fournisseur: Diversey
101108863
DIVY101108863EA 50.7 EUR InStock
DIVY101108863
TASKI® Sani Calc W3b Sanitary Basic Cleaner
Produits nettoyants Détergents et Nettoyants de Surfaces
Powerful descaler for daily and periodic cleaning and descaling of acid-resistant sanitary surfaces.
  • Based on phosphoric acid
  • Integrated corrosion inhibitors
  • Fast acting
  • Unique, patented odor neutralization technology (ONT)
  • Strong lime dissolving power for quick removal of stubborn lime deposits
  • Gentle cleaning
  • Excellent for efficient, comprehensive limescale removal from floors, walls and other sanitary surfaces
  • Leaves a pleasant, fresh scent
TASKI® Sani Calc is dosed either manually or with a pump. Correct dosing saves costs and minimizes environmental impact.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité