Soft Care Man Hand Soap Dispensing System
Fournisseur: Diversey
1418478
DIVY1418478EA 165 EUR InStock
DIVY1418478
Soft Care Man Hand Soap Dispensing System
Distributeurs de savon et distributeurs de savon liquide
Dosing dispenser for euro bottles.
  • Robust and durable dispenser
  • Easy to clean and disinfect, drip-free
  • For use with 1 L bottles
  • Suitable for use in the field
  • Healthcare
  • Integrated arm lever or as a non-contact one
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité