Alkaline detergent, powder, Suma Strip K9
Fournisseur: Diversey
7510952
DIVY7510952EA 264 EUR InStock
DIVY7510952
Alkaline detergent, powder, Suma Strip K9
Produits nettoyants Détergents et Nettoyants de Surfaces
Highly alkaline powdered detergent for periodical removal of starch residues from dishes or heavily soiled surfaces in food areas.
  • Low foaming properties to improve cleaning efficiency
  • Inhibits scale build up
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité