TASKI® Sprint E3c Glass and Multi Purpose Cleaner
Fournisseur: Diversey
7513049
DIVY7513049EA 33.6 EUR InStock
DIVY7513049
TASKI® Sprint E3c Glass and Multi Purpose Cleaner
Produits nettoyants Détergents et Nettoyants de Surfaces
Glass and multi purpose cleaner for the streak-free cleaning of glass, mirrors and other high gloss surfaces.
  • Highly effective, pH neutral at in-use dilution
  • Fast acting, fast drying
  • Unique, patented Odour Neutralizing Technology (O.N.T.)
  • Fresh fragrance
  • Dries quickly without streaking
Suitable for use on various water-resistant hard surfaces, e.g. windows, mirrors, glazed ceramic as well as plastic surfaces.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité