Glass and stainless steel cleaner, TASKI Sprint Glass
Fournisseur: Diversey
7513050
DIVY7513050EA 39.1 EUR InStock
DIVY7513050
Glass and stainless steel cleaner, TASKI Sprint Glass
Produits nettoyants Détergents et Nettoyants de Surfaces
Ammonia-free, glass cleaner to give a non streaking finish on all surfaces including chrome, stainless steel and laminate counter tops.
  • Quick drying
  • Pleasant fragrance with ONT (Odour Neutralising Technology)
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité