TASKI Sani Calc Pur-Eco W3b Washroom Descaler
Fournisseur: Diversey
7515243
DIVY7515243EA 48.8 EUR InStock
DIVY7515243
TASKI Sani Calc Pur-Eco W3b Washroom Descaler
Produits nettoyants Détergents et Nettoyants de Surfaces
Powerful limescale remover for acid resistant hard surfaces.
  • Fast acting acidic, based on citric acid formula
  • Excellent cleaning performance
  • Strong descaling properties
  • No scrubbing necessary at high concentration
Certifications: EU Ecolabel (EU Flower).
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité