Détergent, Diversey Attack Plus E9e
Fournisseur: Diversey
7516886
DIVY7516886EA 87.1 EUR InStock
DIVY7516886
Détergent, Diversey Attack Plus E9e
Produits nettoyants Détergents et Nettoyants de Surfaces
Nettoyant pour usage intensif jaune clair, contenant un mélange de solvants organiques et de différents composés
  • Bonne formule émulsifiante
  • Élimine la graisse et la saleté
  • Formule alcaline, mousse moyenne, pH de solution : 12
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité