Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Clax Soft Fresh 50A1 Fabric Softener

Fournisseur: Diversey
7522275
DIVY7522275EA 42.7 EUR InStock
DIVY7522275
Clax Soft Fresh 50A1 Fabric Softener
Produits nettoyants Détergents et Nettoyants de Surfaces
Clax soft fresh is a liquid softener specially formulated for use in integrated laundries. This product is applicable to all types of laundry and can be used in automatic or manual dosing.

  • Good softening effect on all types of linen (sponges, sheets, wool, textiles delicate)
  • Prevents the accumulation of static electricity on synthetic fibers
  • Delivers a pleasant smell after use
  • Formulated with biodegradable raw materials

Clax soft fresh is a softener based on biodegradable cationic surfactants. In the washing bath, the positively charged cationic surfactants compensate for the negative charges of the laundry on its surface. Absorbed on the surface of the laundry, they have a softening effect for the fibers. During the drying operation, these materials avoid the intermingling of fibers and the accumulation of static electricity (particularly in the case of synthetic fibers).

In addition, the softening effect facilitates the passage in calender and ironing. The product contains a scent that leaves a fresh smell on the laundry after use. Clax soft fresh can be used on any type of textile but with particular efficiency on large dishes or on structured fabrics such as sponges. This product also gives a softening and silky effect on wool.

Length traded unit: 290 mm
Width traded unit: 240 mm
Height traded unit: 395 mm
Net weight: 20,02 kg
Gross weight: 21,02 kg

Commander maintenant
 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité