Neopor MonoBox
Fournisseur: DELTA T
B100008
DLTTB100008EA 27.9 EUR InStock
DLTTB100008
Neopor MonoBox
Boîtes Boîtes de transport
Neopor packaging for 1 pair of TempShell elements. Consists of two equal halves.
  • External dimensions: 390×290×230 mm
  • Internal dimensions: 270×160×60 mm
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité