L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Disposable Vacuum Box
Fournisseur: DELTA T
B120004
DLTTB120004EA 500 EUR InStock
DLTTB120004
Disposable Vacuum Box
Boîtes Boîtes de congélation
The delta T one-way vacuum boxes enable temperature-controlled transport of your products at a constant temperature, depending on the type of cool pack.
These special cool boxes are suitable for sending blood samples as well as for vaccines that have to be kept at a certain temperature during transport. Please make sure you use the correct type of cooling pack according to the intended use.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité