Disinfectant, Anioxyde 1000 LD
Fournisseur: Laboratoires Anios
2824299EV
DMDA2824299EVEA 350 EUR InStock
DMDA2824299EV
Disinfectant, Anioxyde 1000 LD
Produits nettoyants Désinfectants
High-level disinfectant for thermosensitive instruments and endoscopy equipment.
  • Shelf life before use: 24 months
  • High level disinfectant from PHERA® system, active against spores of bacteria
  • Extemporaneous production of peracetic acid
  • Alternative to glutaraldehyde
  • Aldehyde free: no fixation of proteins
  • Possible control of bath efficacy with test-strips
  • Total effectiveness in 5 minutes
Attention: Use biocides safely. Always read the label and product information before use.
For professional use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité