PCA - Plate Count Agar
Fournisseur: DOEHLER GROUP
876631782
DOEH876631782EA 64.2 EUR InStock
DOEH876631782
PCA - Plate Count Agar
Milieux pour microbiologie Milieux prêts à l'emploi de microbiologie
Agar medium for the quantitative detection of the total germ count in the beverage and food industry.
  • Ready-to-use, liquefaction possible directly in the bottle
  • Universal applicable (membrane filtration, pouring and spread plate method)
  • Reference medium, pH neutral
The number of detectable microorganisms is an important indicator for quality assurance. The medium is also known as Bacteria Count Agar or Caseine-peptone Dextrose Yeast Agar and complies with the requirements of EN ISO 4833 and ISO 17410.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité