Antimousse silicone émulsion 30% Simethicone USP
Fournisseur: DOW CORNING
117544-200
DOWC117544-200EA 23040 EUR InStock
DOWC117544-200
Antimousse silicone émulsion 30% Simethicone USP
Antimousse silicone
Water-dilutable nonionic emulsion containing 30% Simethicone USP by weight.
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Nonvolatile Content 41,7%
pH 2,6
Siloxane Content 30,4%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité