Fournisseur: DOW CORNING
25100525
DOWC25100525EA 53.6 EUR InStock
DOWC25100525
Adhésifs
A grease-like silicone material, thickened with heat conductive metal oxides.
  • High thermal conductivity with low bleed
  • No drying, hardening or melting
  • Stable at high temperatures
  • Suitable for the base and mounting studs of transistors, diodes and effective many heat sink devices
Conductivity: 0,67W/m.k
Cure time: 24 h
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité