Anti-8-Hydroxyguanosine Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: Merck Millipore (Oncogene)
DR1001-100
DR1001-100EA 744 EUR InStock
DR1001-100
Anti-8-Hydroxyguanosine Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: 8-Hydroxyguanosine (8-hydroxyguanosine)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: none
Reactivity: Pan
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité